CAS RN 144034-84-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N10-Monodesmethyl Rizatriptan, TRC
CAS: 144034-84-4 Molekylær formel: C14H17N5 Molekylvægt (g/mol): 255.32 Synonym: N-Methyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indole-3-ethanamine,N-Methyl-2-[5-(1H-1,2,4-triazol-1-yl-methyl)-1H-indol-3-yl]ethanamine SMIL: CNCCc1c[nH]c2ccc(Cn3cncn3)cc12