CAS RN 14365-52-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Sulfamethoxazole Beta-D-Glucuronide, TRC
CAS: 14365-52-7 Molekylær formel: C16 H19 N3 O9 S Molekylvægt (g/mol): 429.4 Synonym: Sulfamethoxazole B-D-Glucuronide IUPAC navn: (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(4-aminophenyl)sulfonyl-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)amino]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid SMIL: Cc1onc(c1)N([C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)S(=O)(=O)c3ccc(N)cc3