CAS RN 142885-92-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Omeprazole sulfide N-Oxide, TRC
CAS: 142885-92-5 Molekylær formel: C17H19N3O3S Molekylvægt (g/mol): 345.42 Synonym: 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]thio]-1H-benzimidazole,5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-1-oxo-2-pyridinyl)methyl]sulfanyl]-1H-benzimidazole, IUPAC navn: 5-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)methylsulfanyl]-1H-benzimidazole SMIL: COc1ccc2[nH]c(SCc3c(C)c(OC)c(C)c[n+]3[O-])nc2c1