CAS RN 142227-49-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4’-Hydroxyphenyl Carvedilol, TRC
CAS: 142227-49-4 Molekylær formel: C24H26N2O5 Molekylvægt (g/mol): 422.47 Synonym: 4-[2-[[3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-3-methoxyphenol,4-Hydroxycarvedilol,4'-Hydroxyphenylcarvedilol,BM 140686,BM 14686,4'-Hydroxyphenyl carvedilol IUPAC navn: 4-[2-[[3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-3-methoxyphenol SMIL: COc1cc(O)ccc1OCCNCC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23