accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHNONHOHNOHNOHNONHSONHOOHONHNNH2H2NOHNOHNOH2NHNNH2NNH2NHN

CAS RN 1416983-77-1

IUPAC Navn: 3-[(12-benzyl-9-{3-[(diaminomethylidene)amino]propyl}-15-[(1H-imidazol-5-yl)methyl]-6-[(1H-indol-3-yl)methyl]-5,8,11,14,17,20-hexaoxo-1-thia-4,7,10,13,16,19-hexaazacyclotricosan-3-yl)formamido]-3-{[1-({1-[(carbamoylmethyl)carbamoyl]-2-phenylethyl}carbamoyl)-4-[(diaminomethylidene)amino]butyl]carbamoyl}propanoic acid
Synonymer: 3-[(12-benzyl-9-{3-[(diaminomethylidene)amino]propyl}-15-(3H-imidazol-4-ylmethyl)-6-(1H-indol-3-ylmethyl)-5,8,11,14,17,20-hexaoxo-1-thia-4,7,10,13,16,19-hexaazacyclotricosan-3-yl)formamido]-3-[(1-{[1-(carbamoylmethylcarbamoyl)-2-phenylethyl]carbamoyl}-4-[(diaminomethylidene)amino]butyl)carbamoyl]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol): 1347.53
Molekylformel: C62H82N20O13S
InChi Key: QJBNFEXQHBDMQM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC(=O)CNC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)NC(=O)C(CCCN=C(N)N)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C1CSCCCC(=O)NCC(=O)NC(CC2=CN=CN2)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)NC(CC2=CNC3=CC=CC=C23)C(=O)N1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater