CAS RN 1396006-71-5
IUPAC Navn:
1-[4'-(4-methyl-5-{[(1-phenylethoxy)carbonyl]amino}-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl]cyclopropane-1-carboxylic acid
Synonymer:
1-[4'-(4-methyl-5-{[(1-phenylethoxy)carbonyl]amino}-1,2,3-triazol-1-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl]cyclopropane-1-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol):
482.54
Molekylformel:
C28H26N4O4
InChi Key:
PXQUHYSYFWQRMF-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(OC(=O)NC1=C(C)N=NN1C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C1(CC1)C(O)=O)C1=CC=CC=C1
1
–
1
af
1
Resultater
1
Tocris Bioscience™ Ro 6842262, >98%
CAS: 1396006-71-5 Molekylær formel: C28H26N4O4