CAS RN 139520-94-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
af
2
Resultater
1
BTS 44595, TRC
CAS: 139520-94-8 Molekylær formel: C12 H15 Cl3 N2 O2 Molekylvægt (g/mol): 325.62 Synonym: N-Propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]urea,BTS 44595 IUPAC navn: 1-propyl-1-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]urea SMIL: CCCN(CCOc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl)C(=O)N