CAS RN 13929-35-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Rifamycin B, TRC
CAS: 13929-35-6 Molekylær formel: C39 H49 N O14 Molekylvægt (g/mol): 755.8 Synonym: Rifamycin, 4-O-(carboxymethyl)-,Acetic acid, [(1,2-dihydro-5,6,17,19,21-pentahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-1,11-dioxo-2,7-(epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan-9-yl)oxy]-, 21-acetate (7CI,8CI),Rifomycin B (6CI),2,7-(Epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan, rifamycin deriv.,NSC 145604,Nancimycin,Rifamycin B,Rifaximin Imp B (EP) SMIL: CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1C)\C)cc(OCC(=O)O)c4c3C2=O