CAS RN 137371-96-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Bis(methylsulfinylethyl)sulfone, TRC
CAS: 137371-96-1 Molekylær formel: C6H14O4S3 Molekylvægt (g/mol): 246.37 Synonym: 1-(Methylsulfinyl)-2-((2-(methylsulfinyl)ethyl)sulfonyl)ethane,1,1'-Sulfonylbis[2-(methylsulfinyl)ethane]; IUPAC navn: 1-methylsulfinyl-2-(2-methylsulfinylethylsulfonyl)ethane SMIL: CS(CCS(CCS(C)=O)(=O)=O)=O