CAS RN 1369096-46-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
5,6,7,8-tetrahydroquinazoline-6-carboxylic acid, TRC
CAS: 1369096-46-7 Molekylær formel: C9H10N2O2 Molekylvægt (g/mol): 178.19 IUPAC navn: 5,6,7,8-tetrahydroquinazoline-6-carboxylic acid SMIL: OC(=O)C1CCc2ncncc2C1