CAS RN 136431-94-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
7-[(Hydroxy-2-thienyl-3-thienylacetyl)oxy]-9,9-dimethyl-3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane Bromide, TRC
CAS: 136431-94-2 Molekylær formel: C19H22BrNO4S2 Molekylvægt (g/mol): 472.42 Synonym: Iso Tiotropium Bromide; SMIL: O=C(C(C1=CC=CS1)(O)C2=CSC=C2)O[C@H]3C[C+]4C(O5)C5[C@@H](C3)[N]4(C)C.[Br-]