accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOHNa

CAS RN 13613-65-5

IUPAC Navn: sodium 3-hydroxybutanoate
Synonymer: sodium 3-hydroxybutyrate
Molekylvægt (g/mol): 126.09
Molekylformel: C4H7NaO3
InChi Key: NBPUSGBJDWCHKC-UHFFFAOYNA-M
SMILES: [Na+].CC(O)CC([O-])=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater