accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3H3COOOHONHOO

CAS RN 134098-70-7

IUPAC Navn: 4-(tert-butoxy)-3-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-oxobutanoic acid
Synonymer: 4-(tert-butoxy)-3-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-4-oxobutanoic acid
Molekylvægt (g/mol): 411.45
Molekylformel: C23H25NO6
InChi Key: VZXQYACYLGRQJU-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater