CAS RN 1331939-77-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
L-Ascorbic Acid-13C6, TRC
CAS: 1331939-77-5 Molekylær formel: 13C6H8O6 Molekylvægt (g/mol): 182.08 Synonym: (+)-Ascorbic Acid-13C6,100M-13C6,3-Oxo-L-gulofuranolactone-13C6,3-keto-L-Gulofuranolactone-13C6,Adenex-13C6,Allercorb-13C6,Ascorbajen-13C6,Cantan-13C6,Cantaxin-13C6,Vitacimin-13C6,Davitamon C-13C6,Laroscorbine-13C6,Vitamisin-13C6,Vitascorbol-13C6; IUPAC navn: (2R)-2-(1,2-dihydroxy(1,2-13C2)ethyl)-3,4-dihydroxy-(2,3,4,5-13C4)2H-furan-5-one SMIL: O[13C]([13C@H]1[13C@@H](O)[13CH2]O)=[13C](O)[13C](O1)=O