accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NCH2CH3OHHCl

CAS RN 133005-41-1

IUPAC Navn: 1,13-dimethyl-10-(prop-2-en-1-yl)-10-azatricyclo[7.3.1.0²,⁷]trideca-2(7),3,5-trien-4-ol hydrochloride
Synonymer: 1,13-dimethyl-10-(prop-2-en-1-yl)-10-azatricyclo[7.3.1.0²,⁷]trideca-2(7),3,5-trien-4-ol hydrochloride
Molekylvægt (g/mol): 293.84
Molekylformel: C17H24ClNO
InChi Key: ZTGMHFIGNYXMJV-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.CC1C2CC3=C(C=C(O)C=C3)C1(C)CCN2CC=C

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater