accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NHONO

CAS RN 13147-25-6

IUPAC Navn: 2-[ethyl(nitroso)amino]ethan-1-ol
Synonymer: 2-[ethyl(nitroso)amino]ethanol
Molekylvægt (g/mol): 118.14
Molekylformel: C4H10N2O2
InChi Key: HNQBPUIXFDQDRJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCN(CCO)N=O

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater