CAS RN 130676-66-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(2S,3S,5S)-5-[(N-Formyl-L-leucyl)oxy]-2-hexyl-3-hydroxyhexadecanoic Acid (Orlistat Impurity) (>80%), TRC
CAS: 130676-66-3 Molekylær formel: C29 H55 N O6 Molekylvægt (g/mol): 513.75 Synonym: N-Formyl-L-leucine (1S)-1-[(2S,3S)-3-Carboxy-2-hydroxynonyl]dodecyl Ester IUPAC navn: (2S,3S,5S)-5-[(2S)-2-formamido-4-methylpentanoyl]oxy-2-hexyl-3-hydroxyhexadecanoic acid SMIL: CCCCCCCCCCC[C@@H](C[C@H](O)[C@H](CCCCCC)C(=O)O)OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O