accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClCH3ONHONH2C

CAS RN 130-89-2

IUPAC Navn: hydrogen {4-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl}(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol chloride
Synonymer: hydrogen {4-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl}(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol chloride
Molekylvægt (g/mol): 360.88
Molekylformel: C20H25ClN2O2
InChi Key: PKLFKSABAIAQBR-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].COC1=CC=C2N=CC=C(C(O)C3CC4(CCN3CC4)C=C)C2=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater