CAS RN 1246816-14-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Melamine-13C3,15N3, TRC
CAS: 1246816-14-7 Molekylær formel: 13C3 H6 N3 15N3 Molekylvægt (g/mol): 132.08 Synonym: 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-13C3,15N3,2,4,6-Triamino-s-triazine-13C3,15N3,Cyanurotriamide-13C3,15N3,NSC 2130-13C3,15N3; IUPAC navn: 1,3,5-triazine-2,4,6-13C3-2,4,6-triamine-15N3 SMIL: [15NH2][13C]1=N[13C]([15NH2])=N[13C]([15NH2])=N1