accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3

CAS RN 123863-97-8

IUPAC Navn: 9,9-dihexyl-9H-fluorene
Synonymer: 9,9-dihexylfluorene
Molekylvægt (g/mol): 334.55
Molekylformel: C25H34
InChi Key: LQQKFGSPUYTIRB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCC1(CCCCCC)C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater