CAS RN 1224925-64-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Granisetron-d3, TRC
CAS: 1224925-64-7 Molekylær formel: C18H21D3N4O Molekylvægt (g/mol): 315.43 Synonym: 1-Methyl-N-[(3-endo)-9-(methyl-d3)-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide,BRL-43694A-d3,Kytril-d3; SMIL: CN1C2=C(C=CC=C2)C(C(N[C@@H]3C[C@@H](N4C([2H])([2H])[2H])CCC[C@@H]4C3)=O)=N1