CAS RN 1217820-69-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Emtricitabine-13C,15N2, TRC
CAS: 1217820-69-3 Molekylær formel: 13C C7 H10 F 15N2 N O3 S Molekylvægt (g/mol): 250.23 Synonym: cis-(+/-)-4-Amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone-(2-13C,1,3-15N2),rel-4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone-(2-13C,1,3-15N2),2',3'-Dideoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine-(2-13C,1,3-15N2),3'-Thia-2',3'-dideoxy-5-fluorocytidine-(2-13C,1,3-15N2),rac-Emtricitabine-(2-13C,1,3-15N2) IUPAC navn: 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl](2^{13}C,1,3-^{15}N_{2})pyrimidin-2-one SMIL: NC1=[15N][13C](=O)[15N](C=C1F)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2