CAS RN 1217815-08-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
rac threo-Dihydro Bupropion-d9, TRC
CAS: 1217815-08-1 Molekylær formel: C13H11D9ClNO Molekylvægt (g/mol): 250.81 Synonym: (αR)-rel-3-Chloro-α-[(1R)-1-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl]benzenemethanol-d9,rac threo-Hydroxybupropion-d9 SMIL: ClC1=CC([C@H](O)[C@H](C)NC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=CC=C1