CAS RN 1217680-98-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(S)-Fluoxetine-d5 Hydrochloride, TRC
CAS: 1217680-98-2 Molekylær formel: C17H14D5ClF3NO Molekylvægt (g/mol): 350.82 Synonym: (γS)-N-Methyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy](benzene-d5)propanamine Hydrochloride,(S)-N-Methyl-3-(4-trifluoromethylphenoxy)-3-(phenyl-d5)propylamine Hydrochloride,(+)-(S)-Fluoxetine-d5 Hydrochloride,(+)-Fluoxetine-d5 Hydrochloride; SMIL: [2H]C1=C([C@@H](OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)CCNC)C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H].Cl