CAS RN 1217237-98-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(E/Z)-N,N-Didesmethyl-4-hydroxy Tamoxifen, TRC
CAS: 1217237-98-3 Molekylær formel: C24H25NO2 Molekylvægt (g/mol): 359.46 Synonym: 4-[1-[4-(2-Aminoethoxy)phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl]phenol; SMIL: CCC(=C(C1=CC=C(C=C1)O)C2=CC=C(C=C2)OCCN)C3=CC=CC=C3