CAS RN 1215552-03-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Riluzole-13C,15N2, TRC
CAS: 1215552-03-6 Molekylær formel: C713CH5F315N2OS Molekylvægt (g/mol): 237.18 Synonym: 6-(Trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine-13C,15N2,6-(Trifluoromethoxy)-2-amino- benzothiazole-13C,15N2,2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole-13C,15N2,PK-26124-13C,15N2,RP-54274-13C,15N2,Rilutek-13C,15N2; IUPAC navn: 6-(trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-(^{15}N)amine SMIL: [15NH2][13C](S1)=[15N]C2=C1C=C(OC(F)(F)F)C=C2