accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COCH3HO

CAS RN 1195-09-1

IUPAC Navn: 2-methoxy-5-methylphenol
Synonymer: 2-methoxy-5-methylphenol
Molekylvægt (g/mol): 138.17
Molekylformel: C8H10O2
InChi Key: IFNDEOYXGHGERA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(C)C=C1O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater