accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOOOOO

CAS RN 1165-39-5

IUPAC Navn: 11-methoxy-6,8,16,20-tetraoxapentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0³,⁷.0¹³,¹⁸]icosa-1,4,9,11,13(18)-pentaene-17,19-dione
Synonymer: aflatoxin aflatoxin G1
Molekylvægt (g/mol): 328.28
Molekylformel: C17H12O7
InChi Key: XWIYFDMXXLINPU-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC1=C2C3=C(C(=O)OCC3)C(=O)OC2=C2C3C=COC3OC2=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater