accessibility menu, dialog, popup

UserName

NSNNH2

CAS RN 1153000-38-4

IUPAC Navn: 4-[4-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazol-2-yl]aniline
Synonymer: 4-[4-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazol-2-yl]aniline
Molekylvægt (g/mol): 253.32
Molekylformel: C14H11N3S
InChi Key: BNYZGNWCDWUMSU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C(C=C1)C1=NC(=CS1)C1=CC=NC=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater