accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClH2NNHON

CAS RN 1126-58-5

IUPAC Navn: 1-[(hydrazinecarbonyl)methyl]pyridin-1-ium chloride
Synonymer: 1-[(hydrazinecarbonyl)methyl]pyridin-1-ium chloride
Molekylvægt (g/mol): 187.63
Molekylformel: C7H10ClN3O
InChi Key: NDXLVXDHVHWYFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cl-].NNC(=O)C[N+]1=CC=CC=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater