Få mere at vide
2,2'-Furil-dioxim, blanding af isomerer, 97%
Artikelnummer. p-7027311
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416856 1 g 1g
11426856 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23972.03
CAS: 522-27-0 | C10H8N2O4 | 220,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 522-27-0
Molekylær formel C10H8N2O4
Molekylvægt (g/mol) 220.18
MDL nummer MFCD00075315
InChI nøgle RBOZTFPIXJBLPK-DSOJMZEYSA-N
Synonym alpha-furil dioxime, furildioxime, alpha-furyldioxime, di-2-furylglyoxime, bis 2-furyl glyoxime, di-2-furylethanedione dioxime, ethanedione, di-2-furanyl-, dioxime, glyoxime, di-2-furyl, furil, dioxime, 1z,2z-1,2-di furan-2-yl ethane-1,2-dione dioxime
PubChem CID 5359431
SMIL O\N=C(\C(=N/O)\C1=CC=CO1)/C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Furil dioxime
Navn note blanding af isomerer
Smeltepunkt ∼165 °C
Mængde 1 g
Beilstein 85894
Merck Index 14,4306
IUPAC navn N-[(1E)-1,2-bis(furan-2-yl)-2-nitrosoethenyl]hydroxylamin
Formel vægt 220.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver